Läs mer
Koflo 316 rostfritt stål In-Line Rörblandare
Produktkod. p-8004126 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (metrisk):
20,8 mm
26,7 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11724119
Brand: Koflo 0466916
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blanda vätskor när du pumpar dem genom en rörledning med detta 316 rostfria stål In-Line Rörblandare.
  • Ger 100 % blandad effekt.
  • Material av industriell kvalitet säkerställer lång livslängd.
  • Hållbarhet under krävande förhållanden.
  • Installera dessa blandare direkt i din processlinje för att uppnå en 100—% blandad uteffekt. Blandningselement svetsas inuti röret.
  • Alla blandare har gängade ändar.
  • Välj PVC, 316 rostfritt stål, PVDF eller PFA.
  • De klara PVC-blandarna är idealiska för en visuell kontroll av dina blandningsprocesser.
  • Modeller med löstagbara element finns tillgängliga på begäran.
Specifikationer
Diameter (engelska) 1,1 tum
Diameter (metrisk) 26,7 mm
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 229 mm
Material Rostfritt stål (316)
Typ Rörblandare
För användning med (applikation) Blandning