Läs mer
Koflo Rörblandare
Produktkod. 11730029 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
178 mm
190 mm
292 mm
302 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11730029
Brand: Koflo 0466968
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd Tube Mixer för att blanda vätskor när du pumpar dem genom en rörledning.
  • Kan blanda lätt viskositet till komponenter med hög viskositet.
  • Acceptera standard rörkopplingar.
  • Dessa blandare består av en serie fasta höger- och vänsterelement.
  • Rör och blandningselement är gjorda av 316 rostfritt —stål idealiskt för att blanda högviskösa vätskor som epoxi.
  • Blandare har släta ändar och accepterar standardrörkopplingar.
Specifikationer
Diameter (engelska) 0,51 tum
Diameter (metrisk) 13 mm
Längd (engelska) 11,9 tum.
Längd (metrisk) 302 mm
Material Rostfritt stål (316)
Typ Rörblandare
För användning med (applikation) Blanda högviskösa vätskor