Läs mer
Koflo Rörblandare
Produktkod. 11774119 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Längd (metrisk):
178 mm
190 mm
292 mm
302 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
11774119 178 mm Varje
11764119 190 mm Varje
11794119 292 mm Varje
11730029 302 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11774119 Leverantör Koflo Leverantörsnummer 0466956
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd Tube Mixer för att blanda vätskor när du pumpar dem genom en rörledning.
  • Kan blanda lätt viskositet till komponenter med hög viskositet.
  • Acceptera standard rörkopplingar.
  • Dessa blandare består av en serie fasta höger- och vänsterelement.
  • Rör och blandningselement är gjorda av 316 rostfritt —stål idealiskt för att blanda högviskösa vätskor som epoxi.
  • Blandare har släta ändar och accepterar standardrörkopplingar.
Specifikationer
Diameter (engelska) 0,24 tum
Diameter (metrisk) 6 mm
Längd (engelska) 7 tum
Längd (metrisk) 178 mm
Material Rostfritt stål (316)
Typ Rörblandare
För användning med (applikation) Blanda högviskösa vätskor