Läs mer
Koflo Rörblandare
Produktkod. p-8004127 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
178 mm
190 mm
292 mm
302 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11774119
Brand: Koflo 0466956
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd Tube Mixer för att blanda vätskor när du pumpar dem genom en rörledning.
  • Kan blanda lätt viskositet till komponenter med hög viskositet.
  • Acceptera standard rörkopplingar.
  • Dessa blandare består av en serie fasta höger- och vänsterelement.
  • Rör och blandningselement är gjorda av 316 rostfritt —stål idealiskt för att blanda högviskösa vätskor som epoxi.
  • Blandare har släta ändar och accepterar standardrörkopplingar.
Specifikationer
Diameter (engelska) 0,24 tum
Diameter (metrisk) 6 mm
Längd (engelska) 7 tum
Längd (metrisk) 178 mm
Material Rostfritt stål (316)
Typ Rörblandare
För användning med (applikation) Blanda högviskösa vätskor