Läs mer
Koflo Klar PVC Schedule 40-rör In-Line Statisk mixer
Produktkod. 11714159 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (metrisk):
12 mm
15 mm
20 mm
Beskrivning:
Mixer med 12 element
Mixer med 6 element
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11714159
Brand: Koflo 0466993
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blanda vätskor när du pumpar dem genom en rörledning med detta Clear PVC Schedule 40-rör In-Line Statisk mixer.
  • Uppnå en 100 % blandad effekt:
    • Installera dessa blandare direkt i din processlinje för att uppnå en 100—% blandad uteffekt. Blandningselement svetsas inuti röret.
  • Visuell kontroll av din blandningsprocess:
    • De klara PVC-blandarna är idealiska för en visuell kontroll av dina blandningsprocesser.
  • Alla blandare har gängade ändar.
  • Välj PVC, 316 rostfritt stål, PVDF eller PFA.
  • Modeller med löstagbara element finns tillgängliga på begäran.
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (engelska) 0,8 tum.
Diameter (metrisk) 20 mm
Längd (engelska) 15 tum
Längd (metrisk) 381 mm
Beskrivning Mixer med 12 element
Material Polypropen, PVC
Typ Rörblandare
För användning med (applikation) Blanda vätskor