Läs mer
Koflo Klar PVC Schedule 40-rör In-Line Statisk mixer
Produktkod. 11794149 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
12 mm
15 mm
20 mm
Beskrivning:
Mixer med 12 element
Mixer med 6 element
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Beskrivning Förpackningsstorlek
11794149 15 mm Mixer med 12 element Varje
11774149 12 mm Mixer med 12 element Varje
11784149 15 mm Mixer med 6 element Varje
11714159 20 mm Mixer med 12 element Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11794149 Leverantör Koflo Leverantörsnummer 0466991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2010.00 SEK
    1915.39 SEK / Paket med 1
    Save 94.61 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-12-2026
Blanda vätskor när du pumpar dem genom en rörledning med detta Clear PVC Schedule 40-rör In-Line Statisk mixer.
  • Uppnå en 100 % blandad effekt:
    • Installera dessa blandare direkt i din processlinje för att uppnå en 100—% blandad uteffekt. Blandningselement svetsas inuti röret.
  • Visuell kontroll av din blandningsprocess:
    • De klara PVC-blandarna är idealiska för en visuell kontroll av dina blandningsprocesser.
  • Alla blandare har gängade ändar.
  • Välj PVC, 316 rostfritt stål, PVDF eller PFA.
  • Modeller med löstagbara element finns tillgängliga på begäran.
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (engelska) 0,6 tum
Diameter (metrisk) 15 mm
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 305 mm
Beskrivning Mixer med 12 element
Material Polypropen, PVC
Typ Rörblandare
För användning med (applikation) Blanda vätskor