Läs mer
Kojic syra, 100%, MP Biomedicals™
Produktkod. 11453352 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453352 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11453352 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215515701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.00 SEK
    444.00 SEK / 1g
    Save 23.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kojic acid
CAS 501-30-4
Färg Vitt
Analysprocentintervall 1
Molekylformel C6H6O4
MDL-nummer MFCD00006580
Kvantitet 1 g
Synonym kojic acid, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl pyran-4-one, acido kojico, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-gamma-pyrone, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-4h-pyran-4-one, unii-6k23f1tt52
InChI-nyckel BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCC1=CC(=O)C(O)=CO1
IUPAC-namn 5-hydroxi-2-(hydroximetyl)-4H-pyran-4-on
Molekylvikt (g/mol) 142.11
PubChem CID 3840
ChEBI CHEBI:43572
Formel vikt 142.1
Fysisk form Kristallint pulver