Läs mer
Kojicsyra, 99 %
Produktkod. 11439652
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439652 5 g 5g
11449652 25 g 25g
11459652 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439652 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10760.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 501-30-4 | C6H6O4 | 142,11 g/mol
Kojic syra kan användas på skuren frukt för att förhindra oxidativ brunfärgning, i skaldjur för att bevara rosa och röda färger och i kosmetika för att göra huden ljusare. Det används för att behandla hudsjukdomar som melasma eftersom det har antibakteriella och svampdödande egenskaper. Det används som ett kelatmedel som hämmar melaninproduktionen och även som en tyrosinkinashämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Lösligt i vatten, aceton (fritt lösligt), etanol (fritt lösligt), metanol, DMSO, etylacetat (lågt lösligt), kloroform (lågt lösligt), pydidin (lågt lösligt) och eter (lågt lösligt). Olösligt i bensen.
Anmärkningar
Bör förvaras i rumstemperatur. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 501-30-4
Molekylformel C6H6O4
Molekylvikt (g/mol) 142.11
MDL-nummer MFCD00006580
InChI-nyckel BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym kojic acid, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl pyran-4-one, acido kojico, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-gamma-pyrone, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-4h-pyran-4-one, unii-6k23f1tt52
PubChem CID 3840
ChEBI CHEBI:43572
IUPAC-namn 5-hydroxi-2-(hydroximetyl)pyran-4-on
LEDER OCC1=CC(=O)C(O)=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kojic acid
Smältpunkt 152 °C till 155 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 5 g
Beilstein 120895
Merck Index 14,5317
Löslighetsinformation Löslig i vatten, aceton (fritt löslig), etanol (fritt löslig), metanol, DMSO, etylacetat (lätt lösligt), kloroform (lätt lösligt), pydidin (lätt lösligt) och eter (lätt lösligt). Olöslig i bensen.
Formel vikt 142.11
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.