Läs mer
Kojicsyra, 99 %
Beskrivning
Kojic syra kan användas på skuren frukt för att förhindra oxidativ brunfärgning, i skaldjur för att bevara rosa och röda färger och i kosmetika för att göra huden ljusare. Det används för att behandla hudsjukdomar som melasma eftersom det har antibakteriella och svampdödande egenskaper. Det används som ett kelatmedel som hämmar melaninproduktionen och även som en tyrosinkinashämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lösligt i vatten, aceton (fritt lösligt), etanol (fritt lösligt), metanol, DMSO, etylacetat (lågt lösligt), kloroform (lågt lösligt), pydidin (lågt lösligt) och eter (lågt lösligt). Olösligt i bensen.
Anmärkningar
Bör förvaras i rumstemperatur. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Kojic acid |
| Smältpunkt | 152°C to 155°C |
| Odör | Odorless |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 120895 |
| Merck Index | 14,5317 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water,acetone (freely soluble),ethanol (freely soluble),methanol,DMSO,ethyl acetate (slightly soluble),chloroform (slightly soluble),pydidine (slightly soluble) and ether (slightly soluble). Insoluble in benzene. |
| Formel vikt | 142.11 |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.