Läs mer
Kojicsyra, 99 %
Produktkod. 10105030 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10105030 5 g Glasflaska 5g
10656432 25 g Glasflaska 25g
10666432 100 g Glasflaska 100g
11936911 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10105030 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 205220050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 501-30-4 | C6H6O4 | 142,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 501-30-4
Molekylformel C6H6O4
Molekylvikt (g/mol) 142.11
MDL-nummer MFCD00006580
InChI-nyckel BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym kojic acid, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 4h-pyran-4-one, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl, 5-hydroxy-2-hydroxymethyl pyran-4-one, acido kojico, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-gamma-pyrone, 2-hydroxymethyl-5-hydroxy-4h-pyran-4-one, unii-6k23f1tt52
PubChem CID 3840
ChEBI CHEBI:43572
IUPAC-namn 5-hydroxi-2-(hydroximetyl)pyran-4-on
LEDER OCC1=CC(=O)C(O)=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kojic acid
Smältpunkt 151,0 °C till 156,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 18,II,57
Merck Index 15,5365
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: fritt lösliga i aceton och etanol; sparsamt lösliga i dietyleter, etylacetat, kloroform och pyridin; olösliga i benezne
Formel vikt 142.11
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.