Läs mer
Kojisyra, TRC
Produktkod. 30011143
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011143 25 g
30012782 10 g
30003902 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011143 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK65508025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 501-30-4
Molekylformel C6 H6 O4
Molekylvikt (g/mol) 142.11
Synonym 5-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4H-pyran-4-one, 2-(Hydroxymethyl)-5-hydroxy-4H-pyran-4-one, 5-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4H-pyranone, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-1,4-pyrone, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 5-Hydroxy-2-hydroxymethylpyran-4-one, Kojic acid, NSC 1942
IUPAC-namn 5-hydroxy-2-(hydroxymetyl)pyran-4-one
LEDER OCC1=CC(=O)C(=CO1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kojic acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H6O4/c7-2-4-1-5(8)6(9)3-10-4/h1,3,7,9H,2H2
Formel vikt 142.0266
Procent renhet >95%