Läs mer
Kojisyra, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Kojic acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O4/c7-2-4-1-5(8)6(9)3-10-4/h1,3,7,9H,2H2 |
| Formel vikt | 142.0266 |
| Procent renhet | >95% |