Läs mer
MEDICOM Kolmi Coverfeel Care pulverfri blå nitrilhandske
Produktkod. 30215959 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30215959 Liten
30215955 Intermediär
30215952 Betydande
30215947 X-large
30215960 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30215959 Leverantör MEDICOM Leverantörsnummer 1142B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.00 SEK
    180.13 SEK / Paket med 100
    Save 20.87 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Stor elasticitet och optimal komfort. Utmärkt grepp på föremål. Rekommenderas för medicinska, industriella och livsmedelsmiljöer. Tillverkad i Frankrike.
  • Accelerator gratis för att begränsa typ IV-allergier.
  • Ultrabekväm handske och lätt att ta på tack vare dess invändiga polymerbeläggning.
  • Stor spänst och bra fingerfärdighet.
  • Halkfri struktur för utmärkt grepp och föremålsmanipulation.
  • Dess robusthet ger den större hållbarhet.
  • Rekommenderas i medicinska, industriella och livsmedelsmiljöer.
Specifikationer
Klorerad Nej
Accelerator gratis Ja
Användningsområden Industriell, Sjukvård, Lab
AQL 1.5
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Finger Thickness (English) 4,3 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.11 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,9 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitril undersökningshandske
Storlek Liten
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 3,9 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.10 mm
FDA 510 (k) Nej
Handske manschettstil Rullad
Längd (metrisk) 250 mm