Läs mer
MEDICOM Kolmi Coverfeel Care pulverfri blå nitrilhandske, lång
Produktkod. p-200104848 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30215957 Liten
30215956 Intermediär
30215958 Betydande
30215950 X-large
30215948 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30215957 Leverantör MEDICOM Leverantörsnummer 1144B
Stor elasticitet och optimal komfort. Utmärkt grepp på föremål. Lång manschett. Rekommenderas för medicinska, industriella och livsmedelsmiljöer. Tillverkad i Frankrike.
  • Accelerator gratis för att begränsa typ IV-allergier.
  • Ultrabekväm handske med lång manschett och lätt att ta på tack vare dess invändiga polymerbeläggning.
  • Stor spänst och bra fingerfärdighet.
  • Halkfri struktur för utmärkt grepp och föremålsmanipulation.
  • Dess robusthet ger den större hållbarhet.
  • Lång mudd för optimalt skydd.
  • Rekommenderas i medicinska, industriella och livsmedelsmiljöer.
Specifikationer
Klorerad Nej
Accelerator gratis Ja
Användningsområden Industriell, Sjukvård, Lab
AQL 1.5
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Finger Thickness (English) 4,3 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.11 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,9 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitril undersökningshandske
Storlek Liten
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 3,9 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.10 mm
FDA 510 (k) Nej
Handske manschettstil Rullad
Längd (metrisk) 290 mm