Läs mer
MEDICOM Kolmi Coverfeel Touch blå nitrilhandske
Produktkod. 30215951 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30215951 Intermediär
30215954 X-Small
30215961 Liten
30215953 Betydande
30215949 X-large
30279928 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30215951 Leverantör MEDICOM Leverantörsnummer 1140C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.62 SEK
    128.65 SEK / Paket med 100
    Save 28.97 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Stor elasticitet och optimal komfort. Utmärkt grepp av föremål. Rekommenderas i medicinska, industriella och agri-food miljöer. Tillverkad i Frankrike.
  • Ingen accelerator för att begränsa typ IV-allergier.
  • Ultrabekväm handske med snabbare påtagning tack vare dess invändiga polymerbeläggning.
  • Stor spänst och bra fingerfärdighet.
  • Halkfri struktur för utmärkt grepp och föremålsmanipulation.
  • Rekommenderas för medicinska, industriella och agri-food miljöer.
Specifikationer
Klorerad Nej
Accelerator gratis Ja
Användningsområden Industriell, Sjukvård, Lab
AQL 1.5
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Finger Thickness (English) 3,14 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.08 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2,7 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.07 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitril undersökningshandske
Storlek Intermediär
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 2,7 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.07 mm
FDA 510 (k) Nej
Handske manschettstil Rullad
Längd (metrisk) 240 mm