Beskrivning
- Ingen accelerator för att begränsa typ IV-allergier.
- Ultrabekväm handske med snabbare påtagning tack vare dess invändiga polymerbeläggning.
- Stor spänst och bra fingerfärdighet.
- Halkfri struktur för utmärkt grepp och föremålsmanipulation.
- Rekommenderas för medicinska, industriella och agri-food miljöer.
Specifikationer
Specifikationer
| Klorerad | Nej |
| Accelerator gratis | Ja |
| Användningsområden | Industriell, Sjukvård, Lab |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Texturerad med fingertoppar |
| Finger Thickness (English) | 3,14 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.08 mm |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |