Läs mer
Thermo Scientific™ Komet Omrörningsstänger
Produktkod. 10364791 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
15 mm
30 mm
50 mm
90 mm
Diameter (metrisk):
9 mm
13 mm
21 mm
25 mm
31 mm
Form:
Sfär
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10364791
Brand: Thermo Scientific™ 50087909
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Generera över tre gånger vridmomentet jämfört med konventionella omrörarstänger med dessa komet omrörarstänger, vilket avsevärt förbättrar omrörarens prestanda och mångsidighet.
Generera över tre gånger vridmomentet jämfört med konventionella omrörarstänger med Thermo Scientific™ Komet Omrörarstänger, vilket avsevärt förbättrar omrörarens prestanda och applikationsmångsidighet.
Funktioner
  • Högenergisamarium-kobolt (SmCo) magnetisk kärna
  • Överlägsen blandningsverkan vid höga hastigheter och med trögflytande media
  • Jämnt belagd PTFE-yta förhindrar restavlagringar
  • Sterilisera med ånga till 249,8 °F (121 °C)
  • Longlife rörstavarna är runda med slitstark glidring
Beställningsinformation:
  • Finns i olika storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Omrörarkontroll
Beläggning PTFE
Diameter (metrisk) 21 mm
Längd (metrisk) 50 mm
Material PTFE
Kvantitet Pk. av 1
Form Sfär
Typ Omrörningsbar
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.