Läs mer
Thermo Scientific™ Komet Omrörningsstänger
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Generera över tre gånger vridmomentet jämfört med konventionella omrörarstänger med Thermo Scientific™ Komet Omrörarstänger, vilket avsevärt förbättrar omrörarens prestanda och applikationsmångsidighet.
- High-energy Samarium-Cobalt (SmCo) magnetic core
- Superior mixing action at high speeds, and with viscous media
- Evenly coated PTFE surface prevents residue deposits
- Sterilize with steam to 249.8°F (121°C)
- Longlife stir bars are round with wear-resistant glide ring
Ordering Information:
- Available in assorted sizes
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Stirrer Controller |
| Inkluderar | Glide Ring |
| Beläggning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 31 mm |
| Längd (metrisk) | 90 mm |
| Material | PTFE |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Sfär |
| Typ | Stir Bar |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.