Läs mer
Thermo Scientific™ Komet Omrörningsstänger
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Generera över tre gånger vridmomentet jämfört med konventionella omrörarstänger med Thermo Scientific™ Komet Omrörarstänger, vilket avsevärt förbättrar omrörarens prestanda och applikationsmångsidighet.
- Högenergisamarium-kobolt (SmCo) magnetisk kärna
- Överlägsen blandningsverkan vid höga hastigheter och med trögflytande media
- Jämnt belagd PTFE-yta förhindrar restavlagringar
- Sterilisera med ånga till 249,8 °F (121 °C)
- Longlife rörstavarna är runda med slitstark glidring
Beställningsinformation:
- Finns i olika storlekar
Specifications
Specifications
| För användning med (utrustning) | Omrörarkontroll |
| Beläggning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Längd (metrisk) | 90 mm |
| Material | PTFE |
| Kvantitet | Pk. av 1 |
| Form | Sfär |
| Typ | Omrörningsbar |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.