Läs mer
BICASA Kompatto Full Series Mobile Workstation
Produktkod. 17487363 Handla allt BICASA Produkter
Change view
Mått (D x B x H):
750 x 900 x 1660 mm
900 x 900 x 1660 mm
750 x 1200 x 1660 mm
750 x 1500 x 1660 mm
750 x 1800 x 1660 mm
900 x 1200 x 1660 mm
900 x 1500 x 1660 mm
900 x 1800 x 1660 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (D x B x H)
17487363 750 x 900 x 1660 mm
17497363 900 x 900 x 1660 mm
17407373 750 x 1200 x 1660 mm
17417373 900 x 1200 x 1660 mm
17427373 750 x 1500 x 1660 mm
17437373 900 x 1500 x 1660 mm
17447373 750 x 1800 x 1660 mm
17457373 900 x 1800 x 1660 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Elpanel ingår ej
Produktkod. 17487363 Leverantör BICASA Leverantörsnummer KF.0900.750.1660.HPL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Elpanel ingår ej
Kompatto Full Series Mobile Workstation med 20 mm tjock HPL bänkskiva och dubbel sockelgenomföring.
  • Kompatto Full 1660 mm höjd
  • Certifierad enligt EN 13150:2001 och BRG 234/09.06
  • Max lastkapacitet: 700 kg (jämnt fördelad)
  • För att hålla stor och tung utrustning som behöver åtkomlighet på helsidan
  • Aluminiumdragna profilerade piedestaler med vertikala slitsar
  • Tung stålplåt vikt sockel
  • Hjul med hög kapacitet, alla med enkelstående, lås- och nivelleringsanordning
  • Höjdjusterbart bänkskivastöd (50 mm mellanrum) med kraftiga stålkonsoler och horisontell tvärbalk av aluminium
  • Alla delar färdiga med polyuretanpulverlackering Ljusgrå matt bonderiserad färg
  • HPL bänkskiva med dubbel plastgenomföring 80 mm dia., pastellgrå färg med svart kärna
  • HPL-hylla på aluminiumstång, pastellgrå färg med svart kärna. Höjdjusterbar
Specifikationer
Färg ljusgrå
Justerbar (höjd) 607 till 907 mm (steg 25)
Justerbar Ja
Certifikat och efterlevnad EN 13150 TUV-certifikat
Mått (D x B x H) 750 x 900 x 1660 mm
Inkluderar 1 HPL-hylla 20 mm tjock på aluminiumstång (användbar 400 x 790 mm)
Bärande kapacitet (engelska) 1543 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 700 kg
Hjultyp Hjul med hög kapacitet, med enkelstående, lås- och utjämningsanordning
Med hjul Ja