Läs mer
BICASA Kompatto Smart Series Mobile Workstation
Produktkod. 17407383 Handla allt BICASA Produkter
Mått (D x B x H):
750 x 900 x 910 mm
900 x 900 x 910 mm
750 x 1200 x 910 mm
750 x 1500 x 910 mm
750 x 1800 x 910 mm
900 x 1200 x 910 mm
900 x 1500 x 910 mm
900 x 1800 x 910 mm
Elpanel ingår ej
Produktkod. 17407383
Brand: BICASA KS.1500.750.0910.HPL
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Elpanel ingår ej
Kompatto Smart Series Mobile Workstation med 20 mm tjock höjdjusterbar HPL-bänkskiva och dubbel sockelgenomföring.
  • Kompatto Smart 910 mm höjd
  • Certifierad enligt EN 13150:2001 och BRG 234/09.06
  • Max lastkapacitet: 700 kg (jämnt fördelad)
  • För att hålla stor och tung utrustning som behöver åtkomlighet på helsidan
  • Aluminiumdragna profilerade piedestaler med vertikala slitsar
  • Tung stålplåt vikt sockel
  • Hjul med hög kapacitet, alla med enkelstående, lås- och nivelleringsanordning
  • Höjdjusterbart bänkskivastöd (50 mm mellanrum) med kraftiga stålkonsoler och horisontell tvärbalk av aluminium
  • Alla delar färdiga med polyuretanpulverlackering Ljusgrå matt bonderiserad färg
  • HPL bänkskiva med dubbel plastgenomföring 80 mm dia., pastellgrå färg med svart kärna
Specifikationer
Färg ljusgrå
Justerbar (höjd) 607 till 907 mm (steg 25)
Certifikat och efterlevnad EN 13150 TUV-certifikat
Mått (D x B x H) 750 x 1500 x 910 mm
Hjultyp Hjul med hög kapacitet, med enkelstående, lås- och utjämningsanordning
Med hjul Ja