Beskrivning
- Kompatto Smart 910 mm höjd
- Certifierad enligt EN 13150:2001 och BRG 234/09.06
- Max lastkapacitet: 700 kg (jämnt fördelad)
- För att hålla stor och tung utrustning som behöver åtkomlighet på helsidan
- Aluminiumdragna profilerade piedestaler med vertikala slitsar
- Tung stålplåt vikt sockel
- Hjul med hög kapacitet, alla med enkelstående, lås- och nivelleringsanordning
- Höjdjusterbart bänkskivastöd (50 mm mellanrum) med kraftiga stålkonsoler och horisontell tvärbalk av aluminium
- Alla delar färdiga med polyuretanpulverlackering Ljusgrå matt bonderiserad färg
- HPL bänkskiva med dubbel plastgenomföring 80 mm dia., pastellgrå färg med svart kärna
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | ljusgrå |
| Justerbar (höjd) | 607 till 907 mm (steg 25) |
| Certifikat och efterlevnad | EN 13150 TUV-certifikat |
| Mått (D x B x H) | 900 x 900 x 910 mm |
| Hjultyp | Hjul med hög kapacitet, med enkelstående, lås- och utjämningsanordning |
| Med hjul | Ja |