Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Amber 203 serumflaskor
Beskrivning
- Serumflaska med aluminiumförsegling
- Kommer utan förslutning och är lättare i vikt än gjutna flaskor
- Tillverkad av bärnstensfärgat 203 borosilikatglas
- Förbättrad av de mest populära GPI-aluminiumtätningarna, erbjuder denna linje en mängd olika val
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 30 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Förslits | No |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Volym (metrisk) | 30 ml |
| För användning med (applikation) | Idealiskt lämpad för hantering och förvaring av en mängd olika vätskor inklusive reagens, vacciner, blodplasma, odlingsmedia, kromatografiprover |
| Material (tätning) | Aluminium |
| Volym (engelska) | 8 dr. |
| Kvantitet | 576/Cs. |
| Visa mer |