Läs mer
DWK LIFE SCIENCES™ Kimble™ Kontes™ Märke 3 mm NMR-rör
Produktkod. 11883133
Change view
Längd (engelska):
7 tum
Fältstyrka:
600 till 800 MHz
Camber (engelska):
±0,00025 tum.
Koncentricitet (engelska):
±0,0005 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Längd (engelska) Fältstyrka Camber (engelska) Koncentricitet (engelska) Förpackningsstorlek
11883133 7 tum 600 till 800 MHz ±0,00025 tum. ±0,0005 tum. Paket med 5
1 options
Produktkod. 11883133 Leverantör DWK LIFE SCIENCES™ Leverantörsnummer 8978400000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1512.00 SEK
    1414.17 SEK / Paket med 5
    Save 97.83 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-03-2027
Varje rör uppfyller stränga specifikationer för väggtjocklek, variation och camber för att säkerställa exakta mätningar och reproducerbarhet.
Precisionstillverkade rör designade för användning i högupplöst NMR-spektroskopi som karakteriserar organiska molekyler genom mätning av atomkärnors resonansfrekvenser. Forskningstillämpningar inkluderar analys av polymerstrukturer och organiska lösningar.
  • Tillverkad av borosilikatglas av typ I
  • Väggtjocklek: 0,01118 tum. (0,28 cm)
  • Väggvariation och camber beror delvis på rörlängden
  • Alla provrör kommer med kompressionspassade plastlock och sandblästrade markeringsfläckar
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 0,11 tum.
Längd (metrisk) 177.8 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp Sample Tube
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Kompressionspassform
Diameter (metrisk) Yttre 3 mm
Koncentricitet (engelska) ±0,0005 tum.
Diameter (engelska) Inre 0,094 tum
Camber (engelska) ±0,00025 tum.
Diameter (metrisk) Inre 2.4 mm
Fältstyrka 600 till 800 MHz
För användning med (applikation) Forskningstillämpningar inkluderar analys av polymerstrukturer och organiska lösningar
Inkluderar Lock
Längd (engelska) 7 tum
Form Cylindrisk
Tjocklek (engelska) Vägg 0,011 tum.
Tjocklek (metrisk) vägg 0.28 mm