Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Märke 5 mm högkvalitativa NMR-provrör
Produktkod. 11833143
Change view
Längd (engelska):
7 tum
Fältstyrka:
100 MHz
150 MHz
200 MHz
500 MHz
800 MHz
Camber (engelska):
±0,00015 tum.
±0,00025 tum.
±0,0005 tum.
±0,001 tum.
±0,002 tum.
Koncentricitet (engelska):
±0,0002 tum.
±0,0005 tum.
±0,002 tum.
±0,0025 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Fältstyrka Camber (engelska) Koncentricitet (engelska) unitSize
11833143 7 tum 150 MHz ±0,001 tum. ±0,002 tum. Paket med 5
11823143 7 tum 100 MHz ±0,002 tum. ±0,0025 tum. Paket med 5
11843143 7 tum 200 MHz ±0,0005 tum. ±0,002 tum. Paket med 5
11853143 7 tum 500 MHz ±0,00025 tum. ±0,0005 tum. Paket med 5
11863143 7 tum 800 MHz ±0,00015 tum. ±0,0002 tum. Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11833143 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 8972200000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Varje rör uppfyller stränga specifikationer för väggtjocklek, variation och camber för att säkerställa exakta mätningar och reproducerbarhet.
Precisionstillverkade rör designade för användning i högupplöst NMR-spektroskopi som karakteriserar organiska molekyler genom mätning av atomkärnors resonansfrekvenser. Forskningstillämpningar inkluderar analys av polymerstrukturer och organiska lösningar.
  • Tillverkad av borosilikatglas av typ I
  • Väggtjocklek: 0,01475 tum. (0,37 mm)
  • Väggvariation och camber beror delvis på rörlängden
  • Alla provrör kommer med kompressionspassade plastlock och sandblästrade markeringsfläckar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 0,19 tum
Längd (metrisk) 177.8 mm
Material Borsilikatglas
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Kompressionspassform
Diameter (metrisk) Yttre 5 mm
Koncentricitet (engelska) ±0,002 tum.
Diameter (engelska) Inre 0,165 tum.
Camber (engelska) ±0,001 tum.
Diameter (metrisk) Inre 4.2 mm
Fältstyrka 150 MHz
För användning med (applikation) Idealisk för tätning direkt till vakuumgrenrör, skarvar eller ventiler
Inkluderar Lock
Längd (engelska) 7 tum
Form Cylindrisk
Tjocklek (engelska) Vägg 0,014 tum.
Tjocklek (metrisk) vägg 0.38 mm