Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Märke 5 mm högkvalitativa NMR-provrör
Produktkod. 11853143
Längd (engelska):
7 tum
Fältstyrka:
100 MHz
150 MHz
200 MHz
500 MHz
800 MHz
Camber (engelska):
±0,00015 tum.
±0,00025 tum.
±0,0005 tum.
±0,001 tum.
±0,002 tum.
Koncentricitet (engelska):
±0,0002 tum.
±0,0005 tum.
±0,002 tum.
±0,0025 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11853143
Brand: DWK Life Sciences 8972400000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Varje rör uppfyller stränga specifikationer för väggtjocklek, variation och camber för att säkerställa exakta mätningar och reproducerbarhet.
Precisionstillverkade rör designade för användning i högupplöst NMR-spektroskopi som karakteriserar organiska molekyler genom mätning av atomkärnors resonansfrekvenser. Forskningstillämpningar inkluderar analys av polymerstrukturer och organiska lösningar.
  • Tillverkad av borosilikatglas av typ I
  • Väggtjocklek: 0,01475 tum. (0,37 mm)
  • Väggvariation och camber beror delvis på rörlängden
  • Alla provrör kommer med kompressionspassade plastlock och sandblästrade markeringsfläckar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 0,19 tum
Längd (metrisk) 177.8 mm
Material Borsilikatglas
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Kompressionspassform
Diameter (metrisk) Yttre 5 mm
Koncentricitet (engelska) ±0,0005 tum.
Diameter (engelska) Inre 0,165 tum.
Camber (engelska) ±0,00025 tum.
Diameter (metrisk) Inre 4.2 mm
Fältstyrka 500 MHz
För användning med (applikation) Idealisk för tätning direkt till vakuumgrenrör, skarvar eller ventiler
Inkluderar Lock
Längd (engelska) 7 tum
Form Cylindrisk
Tjocklek (engelska) Vägg 0,014 tum.
Tjocklek (metrisk) vägg 0.38 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis