Läs mer
DWK LIFE SCIENCES™ Kimble™ Kontes™ Märke 5 mm högkvalitativa NMR-provrör
Produktkod. 11863143
Change view
Längd (engelska):
7 tum
Fältstyrka:
100 MHz
150 MHz
200 MHz
500 MHz
800 MHz
Camber (engelska):
±0,00015 tum.
±0,00025 tum.
±0,0005 tum.
±0,001 tum.
±0,002 tum.
Koncentricitet (engelska):
±0,0002 tum.
±0,0005 tum.
±0,002 tum.
±0,0025 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Fältstyrka Camber (engelska) Koncentricitet (engelska) Förpackningsstorlek
11863143 7 tum 800 MHz ±0,00015 tum. ±0,0002 tum. Paket med 5
11833143 7 tum 150 MHz ±0,001 tum. ±0,002 tum. Paket med 5
11823143 7 tum 100 MHz ±0,002 tum. ±0,0025 tum. Paket med 5
11843143 7 tum 200 MHz ±0,0005 tum. ±0,002 tum. Paket med 5
11853143 7 tum 500 MHz ±0,00025 tum. ±0,0005 tum. Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11863143 Leverantör DWK LIFE SCIENCES™ Leverantörsnummer 45246100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9019.50 SEK
    8446.01 SEK / Paket med 5
    Save 573.49 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Varje rör uppfyller stränga specifikationer för väggtjocklek, variation och camber för att säkerställa exakta mätningar och reproducerbarhet.
Precisionstillverkade rör designade för användning i högupplöst NMR-spektroskopi som karakteriserar organiska molekyler genom mätning av atomkärnors resonansfrekvenser. Forskningstillämpningar inkluderar analys av polymerstrukturer och organiska lösningar.
  • Tillverkad av borosilikatglas av typ I
  • Väggtjocklek: 0,01475 tum. (0,37 mm)
  • Väggvariation och camber beror delvis på rörlängden
  • Alla provrör kommer med kompressionspassade plastlock och sandblästrade markeringsfläckar
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 0,19 tum
Längd (metrisk) 177.8 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp NMR Sample Tube
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Kompressionspassform
Diameter (metrisk) Yttre 5 mm
Koncentricitet (engelska) ±0,0002 tum.
Diameter (engelska) Inre 0,165 tum.
Camber (engelska) ±0,00015 tum.
Diameter (metrisk) Inre 4.2 mm
Fältstyrka 800 MHz
För användning med (applikation) Idealisk för tätning direkt till vakuumgrenrör, skarvar eller ventiler
Inkluderar Lock
Längd (engelska) 7 tum
Form Cylindrisk
Tjocklek (engelska) Vägg 0,014 tum.
Tjocklek (metrisk) vägg 0.38 mm