Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Vanligt återanvändbart centrifugrör med skruvlock
Beskrivning
Med PTFE/gummifodrad svart fenolskruvlock
- Tillverkad av 33 Expansion, lågextraherande borosilikatglas
- Ekonomisk konstruktion i ett stycke
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP, ASTM E 438 |
| Stängningsmaterial | Fenol |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Liner material | PTFE, Gummi |
| Trådstorlek | 15-415 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Konisk |
| Längd (metrisk) | 130 mm |
| Bottenform | Konisk |
| Visa mer |