Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Kromatografikolumn ETFE-hylsa för 1/16 tum. Slangar
Produktkod. 11762344
Material:
ETFE
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11762344
Brand: DWK Life Sciences 4208220116
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slangmuttrar och hylsor används för att göra anslutningar mellan slangen och ändkopplingarna på CHROMAFLEX™ , FLEX-COLUMN™ och DISPOSAFLEX™ kolumner.
  • EFTE Flangeless Hylse för 1/16 tum. OD-slang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Skoning
För användning med (utrustning) För 0,06 tum. ytterdiameter Slang och Chromaflex Kolumnkromatografianpassning
Material ETFE
Kvantitet Låda med 1