Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Chromatography Packing Reservoir, med skarvar
Produktkod. 13491239
Change view
Volym (metrisk):
100 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
13491239 100 ml Varje
13511990 250 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13491239 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 4205700124
Dessa kraftiga reservoarer är designade för användning med 420510- och 420550-seriens kromatografikolonner med och utan frittat glasstöd eller i kombination med flödeskontrolladaptrar i 420575-serien.
  • Reservoarer finns i en mängd olika storlekar och fogkonfigurationer
  • Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Packningsbehållare, med skarvar
Volym (metrisk) 100 ml