Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Chromatography Packing Reservoir, med skarvar
Beskrivning
- Finns i olika storlekar och fogkonfigurationer för att passa olika kromatografikolonner
- Tillverkat av 33 expansionsglas, lågutvinningsbart borosilikatglas som uppfyller krav enligt USP typ I och ASTM E438, typ I, klass A-krav
- Designad för användning med 420510- och 420550-seriens kromatografikolonner, med eller utan fritterade glasstöd
- Kompatibel med 420575 serie flödeskontrolladaptrar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Packningsreservoar med fogar |
| Volym (metrisk) | 250 ml |
| Material | Borsilikatglas |