Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Kromatografikolumn PEEK Fackföreningar
Produktkod. 12913521
Change view
Trådstorlek:
F1/4-28 till F5/16-24
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Trådstorlek Förpackningsstorlek
12913521 F1/4-28 till F5/16-24 Varje
1 options
Produktkod. 12913521 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 4208183305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    534.00 SEK
    409.72 SEK / Paket med 1
    Save 124.28 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-03-2027
KIMBLE™ KONTES™ kromatografikolonneföreningar PEEK kopplar ihop rör och ändkopplingar för CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™, DISPOSAFLEX™ kolonner och ULTRA-WARE™ filtreringsenheter. Kompatibel med flänsfria kopplingar och standard rörsmuttrar och ferruler.
  • PEEK Internt gängad union kopplar rör och ändkopplingar
  • Kompatibel med flänsfria kopplingar
  • För användning med CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™, DISPOSAFLEX™ kolonner och ULTRA-WARE™ filtreringsenheter
  • För användning med 420821 Series hanmuttrar
  • Reservdel i ULTRA-WARE™ Standard Fittings Kit
  • Låda med 1
Specifications
Typ Unionen
Trådstorlek F1/4-28 till F5/16-24
För användning med Flangeless Anpassning
Material PEEK