Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ DISPOSAFLEX™ Endast för engångskromatografi av polypropen
Beskrivning
- 9mL polypropenreservoar för användning med DISPOSAFLEX™ Kolumner
- Ask om 100
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Disposaflex™ engångskromatografitratt |
| Typ | Reservoar |
| Kolumnkapacitet | 9 mL |
| Material | Polypropen |