Läs mer
DWK Life Sciences™ Kimble™ Kontes™ Flaskinloppsadapter, Monier-Williams, 24/40 skarv
Produktkod. 15120526 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Standard konisk fog:
24/40
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Standard konisk fog Förpackningsstorlek
15120526 24/40 Varje
1 options
Produktkod. 15120526 Leverantör DWK Life Sciences™ Leverantörsnummer 5138010000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00 SEK
    1153.33 SEK / Paket med 1
    Save 106.67 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-06-2027
Komponentdelar av Monier-Williams Sulfites destillationsapparat som används för bestämning av fri sulfit och en reproducerbar del av de bundna sulfiterna i livsmedel, såsom karbonyladditionsprodukter.
  • Inloppsadapter för kolv
  • Standard konisk fog 24/40
  • Låda med 1
  • Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
Specifikationer
Typ Inloppsadapter för kolv
Standard konisk fog 24/40