Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kimble™ Kontes™ Komponenter för Ultra-Ware™ Filtreringslockssystem
Produktkod. 12881541
Change view
Typ:
Filtreringslock
Slang Barb
Stöd Frit
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
12881541 Slang Barb Varje
12733676 Filtreringslock Varje
12871541 Stöd Frit Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12881541 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 9539150001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Olika tillbehör för filterlockssystem
  • Stödfritt glas med grov porositet: 47 mm (1,85 tum)
  • Övre skruvklämma: 47 mm (1,85 tum)
  • Droppspets: PTFE
  • Slanghulling: PFA, 6,35 mm (0,25 tum)
  • Filtreringslock: GL 45
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Ultra-ware™ filterlockssystem
Material PFA
nr per ärende 1 fall
Typ Slang Barb