Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FEP sprutslang
Produktkod. 11792314 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Diameter (engelska) Inre:
0,063 tum.
0,156 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
0,125 tum
0,25 tum
Förpackningsstorlek:
3m
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre Förpackningsstorlek
11792314 0,063 tum. 0,125 tum Varje
15323924 0,156 tum. 0,25 tum 3m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11792314 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 4208230018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    651.00 SEK
    496.47 SEK / Paket med 1
    Save 154.53 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-02-2027
KIMBLE™ KONTES™ FEP Syrringe Tubing är utformad för enkel anslutning till CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™ och ULTRA-WARE™ system. Tillverkad av fluorinerad etylenpropylen (FEP) erbjuder denna 10 fot långa tubing utmärkt kemisk resistens för kromatografiapplikationer.
  • Kimble™ Kontes™ FEP-sprutslang tillverkad av fluorerad etylenpropylen (FEP) för utmärkt kemisk resistens
  • Designad för enkel anslutning till CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™ och ULTRA-WARE™ system
  • Finns i två storlekar: ID 5/32 tum / OD 1/4 tum eller ID 0,063 tum / OD 0,125 tum
  • Rörlängd: 10 fot
Specifikationer
Typ Slangar
För användning med (applikation) Lågtrycksapplikationer
Diameter (engelska) Inre 0,063 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,125 tum
Diameter (metrisk) Inre 0,063 tum
Diameter (metrisk) Yttre 0.0317 cm
Total längd (engelska) 10 ft.
Total längd (metrisk) 3.48 m
Material FEP/PTFE