Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FEP sprutslang
Beskrivning
- Kimble™ Kontes™ FEP-sprutslang tillverkad av fluorerad etylenpropylen (FEP) för utmärkt kemisk resistens
- Designad för enkel anslutning till CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™ och ULTRA-WARE™ system
- Finns i två storlekar: ID 5/32 tum / OD 1/4 tum eller ID 0,063 tum / OD 0,125 tum
- Rörlängd: 10 fot
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Slangar |
| För användning med (applikation) | Lågtrycksapplikationer |
| Diameter (engelska) Inre | 0,156 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,25 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.762 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.635 cm |
| Total längd (engelska) | 10 ft. |
| Total längd (metrisk) | 3.48 m |
| Material | FEP/PTFE |