Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Flex-Column Kromatografibeslag: Adapter med 1/4-28 hantråd till hanluer
Produktkod. 11892913
Change view
För användning med:
Flex-Column
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med Förpackningsstorlek
11892913 Flex-Column Varje
1 options
Produktkod. 11892913 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 4204072113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00 SEK
    108.90 SEK / Paket med 1
    Save 34.10 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Denna ETFE FLEX-COLUMN™ beslag är en hanadapter med 1/4-28 gänga till han Luer.
  • ETFE FLEX-COLUMN™ Montering
  • Hane Luer till Hane 1/4 in.-28 Tråd
  • Låda med 1
Specifikationer
Typ Adapter
Trådstorlek 0.25-28
Porttyp Hane luer till hane
För användning med Flex-Column
Material ETFE