Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Kromatografikolumn ETFE-mutter för 1/16 tum. Slangar
Produktkod. 11752344
Change view
För användning med:
Flex-Column
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med Förpackningsstorlek
11752344 Flex-Column Varje
1 options
Produktkod. 11752344 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 4208210116
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Slangmuttrar och hylsor används för att göra anslutningar mellan slangen och ändkopplingarna på CHROMAFLEX™ , FLEX-COLUMN™ och DISPOSAFLEX™ kolumner.
  • ETFE Flangeless Mutter
  • 1/4-28 tråd, för 1/16 tum. Slangar
  • Använd med 420822-serien Flangeless Hylsor
  • Låda med 1
Specifikationer
Typ Flangeless Mutter
Diameter (engelska) Yttre 0,0625 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 0.158 cm
Trådstorlek 0.25-28
För användning med Flex-Column
Material ETFE