Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn™ Ekonomikolumner
Beskrivning
Idealisk att använda med FPLC™ system, peristaltiska pumpar eller gravitationsflöde till 15psi
Använd kolonner med media för jonbyte, affinitet, gelfiltrering och hydrofob interaktion.
- Slitstarkt borosilikatglas
- Med flödesadaptrar
- Precisionsslipade pelarändar bildar positiva tätningar med ändlock så att de inte läcker eller“ krypa” under press
- Det gängade, lätta att ta bort behållarelocket lossnar inte under tryck
- Reservoar accepterar tillbehörstrattar och glasbehållare
- Luer-Lock polypropen inlopps- och utloppskopplingar
- Sängstödet har en μ20 m polyetenskiva som håller de flesta medier för lågtrycksvattenkromatografi
- Kolumner accepterar flödesadaptrar för justering Flex-Column sänghöjd (beställ adaptrar separat)
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Tryck | 14,5 psi |
| Porstorlek | 20μ m |
| Kolumnkapacitet | 49 mL |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Borosilikatglas typ I klass A |
| Stödmaterial | HDPE |
| Kontakttyper | Luer lock hane |
| Tvärsnittsarea | 4,91 cm 3 |
| Steriliseringsmetod | 2N NaOH eller 100 % etanol |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 till 50 °C |
| Visa mer |