Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn™ Ekonomikolumner
Produktkod. 11782364
Change view
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
Kolumnkapacitet:
25 mL
49 mL
74 mL
98 mL
147 mL
Kvantitet:
5/Cs.
Varje
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Kolumnkapacitet Kvantitet Förpackningsstorlek
11782364 200 mm 98 mL 5/Cs. Paket med 5
11772364 100 mm 49 mL 5/Cs. Paket med 5
12943351 100 mm 49 mL Varje Varje
12973351 150 mm 74 mL 5/Cs. Paket med 5
12913361 300 mm 147 mL 5/Cs. Paket med 5
12933351 50 mm 25 mL 5/Cs. Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11782364 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 4204002520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2646.00 SEK
    2163.04 SEK / Paket med 5
    Save 482.96 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Idealisk att använda med FPLC™ system, peristaltiska pumpar eller gravitationsflöde till 15psi
Använd kolonner med media för jonbyte, affinitet, gelfiltrering och hydrofob interaktion.
  • Slitstarkt borosilikatglas
  • Med flödesadaptrar
  • Precisionsslipade pelarändar bildar positiva tätningar med ändlock så att de inte läcker eller“ krypa” under press
  • Det gängade, lätta att ta bort behållarelocket lossnar inte under tryck
  • Reservoar accepterar tillbehörstrattar och glasbehållare
  • Luer-Lock polypropen inlopps- och utloppskopplingar
  • Sängstödet har en μ20 m polyetenskiva som håller de flesta medier för lågtrycksvattenkromatografi
  • Kolumner accepterar flödesadaptrar för justering Flex-Column sänghöjd (beställ adaptrar separat)
Specifikationer
Max. Tryck 14,5 psi
Porstorlek 20μ m
Kolumnkapacitet 98 mL
Längd (metrisk) 200 mm
Material Borosilikatglas typ I klass A
Stödmaterial HDPE
Kontakttyper Luer lock hane
Tvärsnittsarea 4,91 cm 3
Steriliseringsmetod 2N NaOH eller 100 % etanol
Temperaturområde (metriskt). 0 till 50 °C
Kvantitet 5/Cs.
För användning med (applikation) Jonbyte, affinitet, gelfiltrering och hydrofob interaktionsmedia
Endcapped Ja
Typ Ekonomikromatografikolumn
Diameter (metrisk) Inre 25 mm