Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn™ Ekonomikolumner
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
Kolumnkapacitet:
25 mL
49 mL
74 mL
98 mL
147 mL
Kvantitet:
5/Cs.
Varje
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Idealisk att använda med FPLC™ system, peristaltiska pumpar eller gravitationsflöde till 15psi
Använd kolonner med media för jonbyte, affinitet, gelfiltrering och hydrofob interaktion.
- Slitstarkt borosilikatglas
- Med flödesadaptrar
- Precisionsslipade pelarändar bildar positiva tätningar med ändlock så att de inte läcker eller“ krypa” under press
- Det gängade, lätta att ta bort behållarelocket lossnar inte under tryck
- Reservoar accepterar tillbehörstrattar och glasbehållare
- Luer-Lock polypropen inlopps- och utloppskopplingar
- Sängstödet har en μ20 m polyetenskiva som håller de flesta medier för lågtrycksvattenkromatografi
- Kolumner accepterar flödesadaptrar för justering Flex-Column sänghöjd (beställ adaptrar separat)
Specifikationer
Specifikationer
| Endcapped | Ja |
| För användning med (applikation) | Jonbyte, affinitet, gelfiltrering och hydrofob interaktionsmedia |
| Kvantitet | 5/Cs. |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 till 50 °C |
| Diameter (metrisk) Inre | 25 mm |
| Typ | Ekonomikromatografikolumn |
| Max. Tryck | 14,5 psi |
| Porstorlek | 20μ m |
| Kolumnkapacitet | 25 mL |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Visa mer |