Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn™ Ekonomikolumner
Produktkod. 12973351
Change view
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
Kolumnkapacitet:
25 mL
49 mL
74 mL
98 mL
147 mL
Kvantitet:
5/Cs.
Varje
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Kolumnkapacitet Kvantitet Förpackningsstorlek
12973351 150 mm 74 mL 5/Cs. Paket med 5
11772364 100 mm 49 mL 5/Cs. Paket med 5
11782364 200 mm 98 mL 5/Cs. Paket med 5
12943351 100 mm 49 mL Varje Varje
12913361 300 mm 147 mL 5/Cs. Paket med 5
12933351 50 mm 25 mL 5/Cs. Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12973351 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 4204002515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2555.00 SEK
    2056.88 SEK / Paket med 5
    Save 498.12 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Idealisk att använda med FPLC™ system, peristaltiska pumpar eller gravitationsflöde till 15psi
Använd kolonner med media för jonbyte, affinitet, gelfiltrering och hydrofob interaktion.
  • Slitstarkt borosilikatglas
  • Med flödesadaptrar
  • Precisionsslipade pelarändar bildar positiva tätningar med ändlock så att de inte läcker eller“ krypa” under press
  • Det gängade, lätta att ta bort behållarelocket lossnar inte under tryck
  • Reservoar accepterar tillbehörstrattar och glasbehållare
  • Luer-Lock polypropen inlopps- och utloppskopplingar
  • Sängstödet har en μ20 m polyetenskiva som håller de flesta medier för lågtrycksvattenkromatografi
  • Kolumner accepterar flödesadaptrar för justering Flex-Column sänghöjd (beställ adaptrar separat)
Especificaciones
Max. Tryck 14,5 psi
Porstorlek 20μ m
Kolumnkapacitet 74 mL
Längd (metrisk) 150 mm
Material Borosilikatglas typ I klass A
Stödmaterial HDPE
Kontakttyper Luer lock hane
Tvärsnittsarea 4,91 cm 3
Steriliseringsmetod 2N NaOH eller 100 % etanol
Temperaturområde (metriskt). 0 till 50 °C
Kvantitet 5/Cs.
För användning med (applikation) Jonbyte, affinitet, gelfiltrering och hydrofob interaktionsmedia
Endcapped Ja
Typ Ekonomikromatografikolumn
Diameter (metrisk) Inre 25 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.