Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Tunga väggåtervinningsflaskor med fyrkantig kula, standard avsmalnande ytterfog
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Idealiskt för användning med roterande förångare
Kimble Chase KimCote™ Plastbelagt glas ger en extra säkerhetsåtgärd vid brott
- Enkelhalssflaska med standard konisk ytterfed
- Utformad för enkel återvinning av reaktionsprodukter
- Totalt innehåll är tillgängligt med en stekspade eller polis
- Den nedre delen passar standardvärmarmanteln
- Jämn väggtjocklek och minimal utloppstid
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Yttre | 5,11 tum |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (applikation) | Plastbelagt glas ger en extra säkerhetsåtgärd vid brott |
| För användning med (utrustning) | Roterande förångare |
| Höjd (engelska) | 8,34 tum |
| Höjd (metrisk) | 12.2 cm |
| Hals stil | Enkel |
| Produkttyp | Flask |
| Standard konisk fog | 24/40 |
| Visa mer |