Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Tunga väggåtervinningsflaskor med fyrkantig kula, standard avsmalnande ytterfog
Produktkod. 11843033
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
Standard konisk fog:
24/40
Inkluderar:
Fyrkantiga pärlfogar
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Standard konisk fog Inkluderar Förpackningsstorlek
11843033 100 mL 24/40 Fyrkantiga pärlfogar Paket med 1000
11802933 100 mL 24/40 Fyrkantiga pärlfogar Varje
11892923 500 mL 24/40 Fyrkantiga pärlfogar Varje
11707949 50 mL 24/40 - Varje
11717949 100 mL 24/40 - Varje
11727949 200 mL 24/40 - Varje
11747949 1000 mL 24/40 - Varje
11737949 500 mL 24/40 - Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11843033 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 73812WH8425
Idealiskt för användning med roterande förångare
Kimble Chase KimCote™ Plastbelagt glas ger en extra säkerhetsåtgärd vid brott
  • Enkelhalssflaska med standard konisk ytterfed
  • Utformad för enkel återvinning av reaktionsprodukter
  • Totalt innehåll är tillgängligt med en stekspade eller polis
  • Den nedre delen passar standardvärmarmanteln
  • Jämn väggtjocklek och minimal utloppstid
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 2,36 tum
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Fyrkantiga kulfogar ger bättre klämning än standardledpärlor
För användning med (utrustning) Roterande förångare
Inkluderar Fyrkantiga pärlfogar
Hals stil Enkel
nr per ärende 1/Cs.
Produkttyp Flask
Standard konisk fog 24/40
Autoklaveringsbar Autoclavable
Disponibel Reusable
Graderad No
Mun stil Joint
Sterilitet Non-sterile
Bottenform Round
Diameter (metrisk) Yttre 60 mm
Ytbehandling Non-treated