Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ihåliga vita gummihylsor
Produktkod. 15857691
Change view
Diameter (metrisk):
1,4 cm
2,4 cm
Standard konisk fog:
14/20
24/40; 24/20
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Standard konisk fog Förpackningsstorlek
15857691 1,4 cm 14/20 Paket med 50
12859518 1,4 cm 14/20 Varje
12869518 2,4 cm 24/40; 24/20 Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15857691 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 7742610014
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ihålig propp passar in i halsen på glasapparaten. Serie 774261 kan användas vid upp till 125 °C i upp till 8 timmar.
  • Pluggpropp med hylsförlängning passar in i apparatens hals för en säker tätning
  • Diafragman kan punkteras med en sprutnål
  • Används för avgasning av NMR-provrör, som tryckventil eller för att tillsätta reaktant via en spruta
Specifikationer
Diameter (metrisk) 1,4 cm
För användning med (utrustning) NMR-rör, tryckavluftning eller tillsats av reaktanter via spruta
Standard konisk fog 14/20
Autoklaveringsbar Autoclavable
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Botten 8 mm
Diameter (metrisk) Yttre 18 mm
Diameter (metrisk) Topp 14 mm
Material Gummi
Produkttyp Hylsstoppare av pluggtyp
Form Cylindrical
Sterilitet Non-sterile
Stopparnummer 14