Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ihåliga vita gummihylsor
Diameter (metrisk):
1,4 cm
2,4 cm
Standard konisk fog:
14/20
24/40; 24/20
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Varje
Beskrivning
Ihålig propp passar in i halsen på glasapparaten. Serie 774261 kan användas vid upp till 125 °C i upp till 8 timmar.
- Pluggpropp med hylsförlängning passar in i apparatens hals för en säker tätning
- Diafragman kan punkteras med en sprutnål
- Används för avgasning av NMR-provrör, som tryckventil eller för att tillsätta reaktant via en spruta
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 1,4 cm |
| För användning med (utrustning) | NMR-rör, tryckavluftning eller tillsats av reaktanter via spruta |
| Standard konisk fog | 14/20 |
| Färg | Vitt |
| Material | Gummi |
| Produkttyp | Hylsstoppare av pluggtyp |