Läs mer
DWK LIFE SCIENCES™ Kimble™ Kontes™ KIMAX™ N-51A Borosilikatglas NMR-rör med platt botten
Beskrivning
- Engångskvalitet
- Utan mössa
- Ca. frekvens: 100MHz
- Väggtjocklek: 0,015 tum. (0,38 mm)
- Diameter: 0,39 tum. (10 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutning ingår | Ja |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,39 tum |
| Längd (metrisk) | 177,8 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | NMR Tube |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 10 mm |
| Fältstyrka | 100MHz |
| För användning med (applikation) | För användning i högupplöst NMR-spektroskopi |
| Längd (engelska) | 7 tum |
| Visa mer |