Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KIMAX™ Återanvändbara höghållfasta centrifugrör
Produktkod. 11736923
Kapacitet (metrisk):
15 ml
30 ml
Längd (metrisk):
102 mm
106 mm
Diameter (metrisk):
18 mm
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 11736923
Brand: DWK Life Sciences 4560030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kemiskt förstärkt för att uppnå en större mekanisk hållfasthet
  • Tillverkad av KIMAX Typ 1, Klass B, borosilikatglas
  • Kan centrifugeras upp till 13 100xG med gummiadapterhylsa
  • Tål temperaturer upp till 300 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM E438
Stängningsmaterial Fenol
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Disponibel Återanvändbar
Material Borsilikatglas
Liner material PTFE, Gummi
Trådstorlek 24-400
Längd (metrisk) 106 mm
Kapacitet (engelska) 1,01 oz.
Diameter (metrisk) 24 mm
Max. RCF 13,100 x g