Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KIMAX™ Återanvändbara höghållfasta centrifugrör
Produktkod. 11875824
Kapacitet (metrisk):
15 ml
30 ml
Längd (metrisk):
102 mm
106 mm
Diameter (metrisk):
18 mm
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 11875824
Brand: DWK Life Sciences 4531050100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kemiskt förstärkt för att uppnå en större mekanisk hållfasthet
  • Tillverkad av KIMAX Typ 1, Klass B, borosilikatglas
  • Kan centrifugeras upp till 13 100xG med gummiadapterhylsa
  • Tål temperaturer upp till 300 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM E438
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Disponibel Återanvändbar
Material Borsilikatglas
Längd (metrisk) 106 mm
Kapacitet (engelska) 1,01 oz.
Diameter (metrisk) 24 mm
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 13,100 x g